Learn More
Quickfit™ Dichtungsringe aus Silikon für Gewinderohre aus Glas
Für die Verwendung mit Quickfit™ Schraubgewinden aus Glas
Marke: Quickfit QR18/7
22.33 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für die Verwendung mit Quickfit™ Schraubgewinden aus Glas
- Zum Gebrauch mit Quickfit™ Glasschraubgewinde
- Melamin-Schraubgewinde mit Öffnung oben
- Silikongummiringe mit PTFE-Scheiben
Spezifikation
Durchmesser Kappe: 7 bis 8.5 mm; Gewindegröße: 18 mm | |
Quickfit™ Glasschraubgewinde | |
Gewindegröße:18mm | |
Gummiring |
7 bis 8.5 mm | |
10 Pckg. | |
Silikonkautschuk |