Learn More
Quickfit™ Dichtungsringe aus Silikon für Gewinderohre aus Glas
Für die Verwendung mit Quickfit™ Schraubgewinden aus Glas
Marke:  Quickfit QR28/6
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15187193
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Für die Verwendung mit Quickfit™ Schraubgewinden aus Glas
  • Für die Verwendung mit Quickfit™ Schraubgewinden aus Glas
  • Schraubverschlüsse aus Melamin mit obenliegender Öffnung
  • Silikongummiringe mit PTFE-Unterlegscheiben
Um festzustellen, welche Komponenten benötigt werden, überprüfen Sie i) die Größe des Glasgewindes (die Größenbezeichnung bezieht sich auf den AD des Gewindes in mm), ii) den AD von Probenröhrchen, Thermometer, Sonde usw., die durch den Schraubverschluss geführt werden sollen. iii) Denken Sie daran, den entsprechenden Verschluss, Unterlegscheibe und Ring separat zu bestellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 bis 7mm
Quickfit™ Glasgewinde
Gewindegröße:28mm
Gummiring
Für die Verwendung mit Quickfit Schraubgewinden aus Glas
10 Packung
Silikon