Learn More
Quickfit™ Soxhlet-Aufsatz aus Borosilikatglas
Entspricht BS 2071. Quickfit™ Soxhlet-Aufsätze aus Borosilikatglas entfernen lösliche Komponenten oder Verunreinigungen von Feststoffen durch wiederholtes Benetzen und Abwischen mit einem Lösungsmittel. Die breite Auswahl an Aufsätzen deckt nahezu alle Größen von Proben und Extraktionshülsen ab. Das präzise geformte konzentrisch angeordnete Siphonröhrchen sorgt für zuverlässige Leistung.
Marke:  Quickfit EX5/55
Artikelnummer. 15597800
  • 641.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 04-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Conforms to BS 2071. Quickfit™ Borosilicate Glass Soxhlet Extractor removes soluble components or impurities from solids via repeated soaking/siphoning with solvent. A wide choice of extractors is available to accommodate most sizes of sample and thimbles. Accurately formed concentric siphon tube provides reliable performance.
  • Entspricht BS 2071
  • Zur Extraktion löslicher Komponenten oder Verunreinigungen von Feststoffen durch wiederholtes Abwischen/Absaugen mit einem Lösungsmittel
  • Die breite Auswahl an Aufsätzen deckt nahezu alle Größen von Proben und Extraktionshülsen ab
  • Das präzise geformte konzentrisch angeordnete Siphonröhrchen sorgt für zuverlässige Leistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Soxhlet-Extraktor
Pyrex Borosilikatglas
Ideal zur Extraktion löslicher Komponenten oder Verunreinigungen von Feststoffen durch wiederholtes Abwischen/Absaugen mit einem Lösungsmittel
34/35
60 mL
34/35
BS 2071
205 mm
Name des Produkts
Quickfit™ Soxhlet-Aufsatz aus Borosilikatglas > Fassungsvermögen: 60 ml; Konische Form: 34/35; Höhe: 205 mm Buchsengröße: 34/35