Learn More
Velp Scientifica™ Lösungsmittelextraktor der Serie SER 148
Arbeitet zur Bestimmung des Gehalts an löslichen Produkten nach der Randall Technik. Der halbautomatische Lösungsmittelextraktor der Serie SER 148 von Velp Scientifica™ kann zur Trennung von festen und halbfesten Proben durch Eintauchen, Waschen und Lösungsmittelrückgewinnung verwendet werden.
Marke: Velp Scientifica™ F30300242
Beschreibung
- Besser als der herkömmliche Soxhlet-Extraktor
- Bis zu 5 Mal schneller als herkömmliche Soxhlets (Heiß- oder Kaltlösemittel)
- Niedriger Lösungsmittelverbrauch (bis zu 75 %)
- Senkung der Analysekosten
- Praktische &-Wahl
- Auswahl aus 29 integrierten Leerprogrammen
- Zwei Modelle entsprechend der Probenlast erhältlich
- SER 148/3, ein Lösungsmittel-Absaugsystem mit 3 Positionen
- SER 148/6, ein Lösungsmittel-Absaugsystem mit 6 Positionen
Spezifikation
30 bis 100 ml | |
Edelstahl | |
620 mm | |
700 mm |
6 Positionen, 950 W | |
Je 1 | |
700 mm | |
40 kg |