Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Beschwerte Verschlüsse
Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten
Marke:  Spectrum™ 132742
124.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10124224
  • 129.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten
Spectra/Por Gewichteter Verschlusstyp:
  • Hergestellt aus Polypropylen mit einem fluorkohlenstoffbeschichteten SS-Stab, um die Schläuche nach unten zu verankern
  • Verwenden Sie den Standardverschluss mit Auftrieb, um die vertikale Probenausrichtung beizubehalten.
  • 5 Dichtungsbreiten: 12, 23, 35, 55 und 75 mm
  • Autoklavierbar
  • 10 Stück pro Packung; nur zur Verwendung mit RC Dialyseschläuchen. Nicht zur Verwendung mit CE-Schläuchen.
Spezifikation
Spezifikation
Dialyseschlauchverschluss
Polypropylen
Autoklavierbar
Weiß
0°bis 121 °C
10 Packung
Regenerierte Cellulose
12 mm
Gewichtet
32 bis 250 °F
Fluorkohlenwasserstoff-beschichteter Edelstahlstab zur Verankerung des Schlauchs nach unten
Zur Verwendung mit einem schwimmfähigen Standardverschluss zur Beibehaltung der vertikalen Probenausrichtung, nur zur Verwendung mit RC-Dialyseschläuchen, nicht zur Verwendung mit CE-Schläuchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Spectrum™ Spectra/Por™ Beschwerte Verschlüsse > Typ mit gewichtetem Verschluss; 12 mm; weiß; 10/Packung