Learn More
Carbolite™ Ofen mit Ummantelung für Temperaturhomogenität
Marke: Carbolite™ RHF1615-230SN+&02-301
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
SiC beheizte Kammeröfen bis 1600°CFreistrahlende SiC-Heizstäbe als Doppelspiralen an den Seitenwänden haben enorme Leistungsreserven. Die Leistung wird, für eine lange Lebensdauer der Heizelemente, elektronisch begrenzt. Der mikroprozessorgesteuerte PID-Regler mit Solid State Relais ermöglicht eine exakte Regelung der Temperatur. Auf Wunsch stehen mehrere Programmregler zur Verfügung. Zwei unterschiedliche Arten von Isolierung werden verwendet: Schamottesteine um die Kammeröffnung herum sowie eine robuste Keramikbodenplatte sind kombiniert mit leichten Faserplatten, die ein energiesparendes, schnelles Aufheizen ermöglichen. Der Aufbau mit einem Doppelgehäuse sorgt durch normale Luftkonvektion für eine kühle Aussenwand.
Typ: RHF 16/15
Temp. max.: 1600 °C
Leistung: 10,0 kW
Volumen: 14,8L
B/T/H Innen: 220/305/220mm
B/T/H Aussen: 680/780/810mm
Spécification
Einhaltung von BSEN 61010 | |
15 L | |
Ofen | |
305 x 220 x 220 mm | |
220 mm | |
220 mm | |
305 mm | |
230 V | |
50/60 Hz |
301 PID Regler | |
1600 °C | |
Für die Qualitätskontrolle, Wärmebehandlung und Forschung von keramischen Materialien. | |
690 mm | |
810 mm | |
780 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 10.000 W | |
10000 w |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Carbolite™ Ofen mit Ummantelung für Temperaturhomogenität > Fassungsvermögen:15 l; Temperatur max.:Gehäuse 1600C
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu