Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Zentrifugenröhrchen-Gestelle, 50 ml
Zur Organisation von Röhrchen zum Aufbewahren und Verarbeiten. Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ 50 ml-Zentrifugenröhrchengestelle.
Marke: Bel Art™ F18794-0002
87.05 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Wärmegehärtete Epoxidbeschichtung wird nicht durch organische Lösungsmittel, Salze und schwache Alkalien beeinträchtigt
- Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
- Temperaturbereich: -223 bis +121°C (-369 bis +250°F)
- Fasst 50 ml-Zentrifugenröhrchen aus Kunststoff in einzelnen Wells mit jeweils 30 mm²
Spezifikation
Gestell für Zentrifugenröhrchen | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (50 ml) | |
36 | |
3 Tiers | |
Non-sterile | |
9 x 8,87 x 3,5 in. (22,9 x 22,3 x 8,9 cm) | |
9 in. | |
8,87 in. | |
3,5 in. |
6 x 6 | |
Blau | |
Epoxidharz-beschichteter Stahldraht | |
Square | |
Yes, When Empty | |
Zentrifugenröhrchen | |
22,9 cm | |
22,3 cm | |
8,9 cm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%