Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Flex Assay-Röhrchen
Streifen mit acht Röhrchen für den Qubit™ Flex.
Marke: Invitrogen™ Q33252
193.80 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
237.64 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Fassungsvermögen: 200 μl
- Dünnwandig
- Polypropylenröhrchen
- Zur Verwendung mit dem Qubit™ Flex Fluorometer
- Menge: Streifen mit 125 Röhrchen
- Streifen mit acht Röhrchen
Spezifikation
200 μl | |
Streifen mit 125 Röhrchen | |
Qubit Flex Fluorometer | |
DNA-, RNA- oder Proteinquantifizierung |