Learn More
OHAUS™ Explorer™ Analyse- und Präzisionswaagen
Waagen der Explorer-Serie verbinden moderne Funktionen und ein innovatives Design zu einem Gerät mit einzigartiger Funktionalität.
Marke: OHAUS™ 30061976
5658.00 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Großes Touchscreen-Farbdisplay
- Symbolgesteuerte Anwendungssoftware mit 14 einzigartigen Anwendungsmodi
- In 3 Winkeln einstellbares Display
- Neu optimierte Linearitäts- und Wiederholbarkeitsspezifikationen
- Verbessertes Herausfiltern von Vibrationen für eine bessere Waagenstabilität
- Alle Modelle verfügen standardmäßig über AutoCal™ Automatische Kalibrierung mit internem Standard
- 3 x 3-Filtereinstellung für schnelle und stabile Wiegeergebnisse
- Die Grundfläche und das Display sind trennbar, für eine maximale Flexibilität im Arbeitsbereich
- Modelle mit Luftschutzschild isolieren die Wägekammer zur Verbesserung der Stabilität und für schnelle Ergebnisse, während sie gleichzeitig Zugang zur Wägekammer durch die oben befestigten Seitentüren oder durch die vielseitige Obertür bieten, die aufklappbar ist oder zur Seite geschoben werden kann
- Mit den optionalen, automatischen Seitentüren hat man beide Hände frei
- Einfach zugängliche Kommunikationsanschlüsse (USB, RS232) sowie 3. Kommunikationsanschluss (Ethernet oder 2. RS232)
- GLP und GMP mit Datum und Uhrzeit, direkter Datentransfer
- Fuß aus Metall, Obergehäuse aus ABS, Edelstahlschale, Luftschutzschild aus Glas mit Klapptür, während des Betriebs austauschbare Abdeckung
- 3-türiger Luftschutzschild mit entfernbaren Scheiben bei den 0.1 und 1 mg-Modellen mit Luftschutzschildlicht
- Modulares Displaydesign mit anpassbarem Winkel (zum Anbringen am Grundgerät, Wänden oder optional zum Hervorragen)
- AutoCal Automatische Kalibrierung mit internem Standard
- Nivellierungshilfsfunktion mit beleuchteter Nivellierungsanzeige
- Auswahl zwischen umweltfreundlichen und automatischen Druckeinstellungen
- Integrierter Unterflurwägehaken
- Schützende Abdeckung während des Betriebs
- Software-Sperrschalter
- Hohe Auflösung 14.5 cm (diagonal) Vollfarbiges VGA-Touchdisplay einschließlich QWERTY-Tastatur und numerischen Tastenfeldern plus Wiegekapazitätsanzeige
Anwendungen
Wiegen (17 Einheiten + kundenspezifische Einheiten), Prozentwägen, Teilezählung, Wiegen von Tieren/dynamisches Wiegen, Kontrollwiegen, Befüllen, Totalisierung, Rezeptur, Differenzwägen, Dichtebestimmung, Speicherung des Spitzenwerts, Bestandteilkosten, Pipettenausrichtung, Brutto-/Netto-/Tara-Wiegen
Spezifikation
Touchscreen | |
RS-232, USB, optional Ethernet oder 2. RS232 | |
Farbgrafikdisplay | |
Gramm, Milligramm, Kilogramm, Karat, Unze, Troy-Unze | |
ABS-Kunststoff, Edelstahl, Glas | |
<±0,0001 g | |
1,5 ppm/&Grad;C | |
50 bis 86 °F | |
Analytische Waage | |
23 cm | |
13,8 in. | |
15,5 in. | |
15,2 lb. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
0,6 A |
NIST, AM-5847, IEC/EN 61010-1:2010, CAN/CSA-C22.2, | |
120 g | |
0,0001 g | |
Automatischer Windschutz 3-türig, AutoCal™ inte | |
EX124/AD | |
120 g | |
≤2 s | |
10 ° bis 30 °C | |
9,1 in. | |
9 cm | |
35 cm | |
39,3 cm | |
6,9 kg | |
100/240 V | |
50/60 Hz |
Videos
-
Ohaus Explorer balances
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller