Learn More
Thermo Scientific Chemicals PTFE-Pinzette
Vollständig inert und nicht kontaminierend
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 038263.KT
148.72 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15431487
  • 161.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zangen und Pinzetten
Spitz
200 mm
PTFE
7,8 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals PTFE-Pinzette > Scharfe Spitze; Länge: 200 mm (7.8 in.)