Learn More
Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B, 100X, MP Biomedicals
Dreifache Antibiotika-Lösung, Konzentration: Penicillin 10,000 IU/ml, Streptomycin 10 mg/ml, Amphotericin B 25 μg/ml. Effektiv gegen Hefe, Pilze, grampositive und gramnegative Bakterien
Marke: MP Biomedicals 091674049
45.17 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B | |
Penicillin/Streptomycin/Amphotericin B | |
100 ml | |
100x Pen-Strep-Amphotericin B |
Sicherheit und Handhabung
- Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B (10,000 IU/ml, 10mg/ml, 25
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: streptomycin sulphate, penicillin G sodium salt
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%