Learn More
Epredia™ HistoScreen™ Cassettes
For very small biopsy tissue samples with a back-edge lid hinge. Eliminates the need for sponges or biopsy bags.
Marke: Epredia™ B851000GN
Beschreibung
- Die Oberflächenbeschaffenheit und die verstärkten Druckflächen wurden zur Optimierung der Druckqualität entwickelt. Das Röhrchendesign wurde speziell entwickelt, um Staus zu reduzieren und Ausfallzeiten zu vermeiden.
- Sammeln, Verarbeiten und Einbetten – geprüftes Kassettendesign und Fließeigenschaften, um einen effizienten Reagenzienaustausch zu gewährleisten. Die Öffnungs- und Schließkräfte sind an eine einfache Handhabung angepasst und schützen gleichzeitig wertvolle Gewebeproben.
- Präzisionstechnik für die feste Verbindung mit Mikrotomen.
- Die Oberflächenstruktur der Kassette optimiert die Scanfähigkeit für die Archivierung.
Spezifikation
Mesh | |
1.000/Packung | |
Grün |
Separate Deckel im Lieferumfang enthalten | |
Rückseitiges Scharnier | |
HistoScreen™ Kassette |