Learn More
Kautex™ LDPE-Weithalsflaschen inklusive Kappen, Serie 303
Entwickelt mit einer weiten Öffnung für einfaches Befüllen und Reinigen. Kautex™ Weithalsflaschen sind ideal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate.
Marke: Kautex™ 2000770533
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für flexible und belastbare Beschaffenheit
- Runde Flaschen mit natürlicher durchscheinender Farbe
- Ideal für Dosierung, Probenversand, Klebstoffe, Transport und Lagerung
- Mit auslaufsicherem Schraubverschluss
Spezifikation
500 ml | |
Rund | |
LDPE | |
LDPE-Schraubverschluss | |
Nein | |
Flasche mit großer Öffnung |
Verteilen, Versenden von Proben, Produktversand, Transport, Lagerung | |
Verschluss | |
39.2 mm | |
Je 1 | |
154 mm | |
Schraubkappe |