Learn More
Thermo Scientific Chemicals PTFE-Pinzette
Vollständig inert und nicht kontaminierend
94.40 CHF - 161.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Zangen und Pinzetten
Material PTFE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Spitzenform Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Spitzenform Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15406195
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
038260.KT
Quadratisch 100mm
94.40 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15416195
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
038261.KT
Quadratisch 200mm
149.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15421487
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
038262.KT
Spitz 100mm
98.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15431487
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
038263.KT
Spitz 200 mm
161.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • PTFE
Spezifikation
Spezifikation
Zangen und Pinzetten
PTFE
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals PTFE-Pinzette