Learn More
Cole-Parmer™ Kynar
Diese Beutel aus korrosionsbeständigem Kynar™ werden allen Anforderungen Ihrer Anwendungen gerecht. Die Kynar™ Standard-Gasprobenbeutel aus PVDF sind mit starken Nähten versehen, die für zusätzliche Haltbarkeit sorgen.
Marke: Cole-Parmer™ 01410-13
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Alle Standardmodelle verfügen entweder über ein Auf/Zu-Ventil (3⁄16 in. vernickelter Messingschlauchstutzen) oder ein Silikonseptum im Polypropylengehäuse.- Max. Temperatur: 160 °F (71 °C)
- Einzeln in einem staubgeschützten Außenbeutel versiegelt, der auch das Sonnenlicht abschirmt
- Einfachbreite Naht
- In 2 und 4 mil dicken Ausführungen erhältlich
Spezifikation
8,1 l | |
PVDF | |
3 mil | |
381 mm | |
Probenbeutel |
Ein/Aus-Ventil | |
71 °C | |
381 x 381 mm | |
381 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Kynar > Größe (L x B): 381 x 381 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur