Learn More
Thermo Scientific™ Columbia-Blutagar mit Schafblut
Isolieren und kultivieren Sie anspruchsvolle Mikroorganismen mit deutlich sichtbaren Hämolyse-Reaktionen (Staphylokokken und Streptokokken) in einem Nährmedium mit Schafblut.
Marke: Thermo Scientific™ PB5008A
18.56 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Isolieren und kultivieren Sie anspruchsvolle Mikroorganismen mit deutlich sichtbaren Hämolyse-Reaktionen (Staphylokokken und Streptokokken) in einem Nährmedium, das Schafblut enthält. Thermo Scientific™ Columbia-Agar mit Schafblut fördert die für Staphylococcus aureus typische Hämolyse und ermöglicht ein typisches Wachstum von Streptococcus pneumonia ( Zentrale-Eindellungsmorphologie).
Züchten Sie anspruchsvolle Organismen mit einer schnellen Produktion großer Kolonien, klar definierten Hämolysen und einer guten Differenzierung der Kolonien. Herkömmliche Blutagar enthalten entweder Caseinhydrolysat oder Fleischextrakt. Der Vorteil der ersten Option liegt in der schnellen Entstehung großer Kolonien, während die zweite Option klar definierte Hämolysen und eine gute Differenzierung der Kolonien ermöglicht. Die vorliegende Rezeptur kombiniert die Vorzüge beider Inhaltsstoffe und sorgt so für eine optimale Leistung.Staphylococcus aureus gehört zu den Koagulase-positiven, Katalase-positiven und grampositiven Kokken, die als Mono- und Diplokokken, Tetraden, kurze Ketten und Traubenkokken auftreten können. Dieses Bakterium besiedelt häufig Haut und Nase gesunder Personen und ist weltweit eine der Hauptursachen für Infektionen, sowohl im Gesundheitswesen als auch in den Kommunen. S.aureus kann verschiedene Syndrome mit unterschiedlicher klinischer Symptomatik hervorrufen, u. a. Infektionen der Haut und des Weichgewebes, Empyemen, Infektionen der Blutbahn, Lungenentzündung, Osteomyelitis, septische Arthritis, Endokarditis, Sepsis und Meningitis.
Streptokokken sind fakultativ anaerobe, Katalase-negative und grampositive Kokken, die als Diplo- oder Kettenkokken auftreten. Sie verursachen eine Vielzahl klinischer Erkrankungen, einschließlich Pharyngitis, Scharlach, Mittelohrentzündung, Impetigo, Meningitis, neonatale Sepsis, Pneumonie, Endokarditis, Osteomyelitis und nekrotisierende Fasziitis. Eines der nützlichsten phänotypischen Merkmale von Streptokokken ist die hämolytische Reaktion. Sie wird in der Regel in Alpha, Beta oder Gamma unterschieden, je nachdem, wie die Bereiche um die auf Blutagar gezüchteten Kolonien aussehen. β-hämolytische Streptokokken werden weiter nach den von Lancefield beschriebenen Gruppen unterschieden. Dies erfolgt auf Grundlage der Antigen-Unterschiede zwischen den gruppenspezifischen Polysacchariden in der Bakterienzellwand.
Unsere Produkte werden weltweit an eigenen Produktionsstandorten hergestellt und vertrieben. So stellen wir sicher, dass Sie nur frische und leistungsstarke Nährmedien erhalten. Für die schnellstmögliche Lieferung empfehlen wir Ihnen, die Bestellnummer des Produktes auszuwählen, dessen Produktionsstätte Ihnen am nächsten liegt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
karminrot, lichtundurchlässig | |
90mm-Einzelplatte | |
Agar with 7% Sheep Blood | |
17 g ± 5 % | |
10 St./Packung |
6°bis 12 °C | |
Deutschland | |
Agar | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |