Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin is designed for the purification and isolation of mRNA from in vitro transcription (IVT) manufacturing processes.
Marke:  Thermo Scientific™ A47383
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18416448
  • 15680.00 CHF / 250 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
>2 mg mRNA per mL of resin
Store at 2°C to 8°C.
50 μm
POROS™
mRNA
Poly(dT) 25mer with proprietary linker
Cross-linked poly(styrene-divinylbenzene) POROS beads
Nasseis
Flüssige Suspension
250 mL
Bulk Resin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerODT25-017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/12/2024 Catalog NumberA47383
ChargennummerODT25-016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2024 Catalog NumberA47383
ChargennummerODT25-015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2024 Catalog NumberA47383
ChargennummerODT25-006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2021 Catalog NumberA47383
ChargennummerODT25-004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/06/2020 Catalog NumberA47383
Name des Produkts
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin > 250 mL