Learn More
Hirschmann™ Opus™ Systemplattform
Für zuverlässiges Arbeiten mit Opus-Einheiten und sicheres Stehen aller Laborflaschen bis zu 2000 ml.
Marke: Hirschmann™ 9586001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Farbe: grau
- Für Flaschen mit einem Fassungsvermögen von bis zu 2000 ml und einem Durchmesser von 135 mm
- Rutschhemmende Ablagefläche
- Kabelführung im Lieferumfang enthalten
- Zubehörteil
Spezifikation
Grau | |
Opus™ Steuereinheit | |
Kabelführung |
2000 mL | |
Sicherer Stand der Flaschen | |
Systemplattform |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Opus™ Systemplattform > Systemplattform
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur