Learn More
Hirschmann™ ringcaps™ Einweg-Kapillarpipetten
Ausgezeichnet für die Arbeit mit kleinen Proben im Labor geeignet. Die Hirschmann Instruments™ ringcaps™ Einweg-Kapillarpipetten eignen sich für verschiedenste wissenschaftliche und medizinische Anwendungen.
Marke: Hirschmann™ 9600299
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Ringmarkierung
- Konformität-zertifiziert
- Aus langlebigem DURAN™-Glas
- Gemäß ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
0,25% | |
Glas | |
50 bis 100 μl | |
Ja |
ISO 7550, CE, IVD 98/79 EG | |
Ringmarkierung | |
Kapillarpipette |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ ringcaps™ Einweg-Kapillarpipetten > Volumen:50 bis 100 uL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur