Learn More
Epredia™ Histoplast-Paraffin
Erfüllen Sie die anspruchsvollen und vielseitigen Anforderungen des Labors mit diesem Epredia™ Histoplast-Paraffin gerecht.
Marke: Epredia™ 8330
283.10 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24247" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Werden Sie den anspruchsvollen und vielseitigen Erfordernissen des Labors mit Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Histoplast-Paraffin gerecht.
- Hergestellt aus Paraffin und Kunststoffpolymeren
- Bietet eine ausgezeichnete Verarbeitung und liefert dünne, faltenfreie Schnitte
Verpackt in praktischen, leicht zu öffnenden, wiederverschließbaren 907 g (2 lb.)-Beuteln. Auch in einem vorgemessenen Paraffin-Kit zur Verwendung mit dem Epredia™ Excelsior™ AS Gewebeprozessor (Abfallbehälter im Lieferumfang enthalten) erhältlich.
Spezifikation
56 °C | |
Histoplast PE | |
8 x 1 kg |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: paraffin waxes and hydrocarbon waxes, polyisobutylene, 2,6-ditertbutyl-p-cresol
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Life Sciences Monatliche Promotion
Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für Life-Science-Produkte, die Ihre Forschung und Innovation voranbringen.Aktionscode: 24247Gültig bis zum: 2025-04-30
Neues Angebot Sparen bis zu 52%