Learn More
Hamilton™ Anionenaustauschersäulen aus Edelstahl
Marke:  Hamilton™ 79365
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11503504
  • 777.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
Polymersäule aus Polystyrol-Divinylbenzol
Kovalent funktionalisiert mit Trimethylammonium
Porengrösse 100Å
Stabil von pH 0-13
Starker Anionentauscher
Ideal für die Analyse von Ionen in Wasser gemäss EPA 300
Sehr gute Trennung polarisierbarer Anionen
Gute Fluorid Retention
Trennt 20 ppb bis 20 ppm
Conductivity mit und ohne Suppression
Geeignet für inverse UV Detektion
Kapazität: 4,1/250mm - 0,176 meq/column (0,11 meq/gm)
Säulengehäuse aus rostfreiem Edelstahl oder PEEK.
PRP-X110S wird vorequilibriert in Carbonat-Bicarbonat Puffer geliefert.
Andere Säulen- und Partikelgrössen auf Anfrage.
Vorsäulen Starter Kits:
1 Halter, 2 Kartuschen (2,3/20mm) - Stahl
1 Halter, 2 Kartuschen (3,0/8,0mm) - PEEK
ACHTUNG:
Über 1000 Applikationen und Literaturstellen unter:
http://www.hamiltoncompany.com/HPLC/applicationIndex.php
φ Innen/L: 4,1/250mm
Partikelgrösse: 7μm
Spezifikation
Spezifikation
0,19 μäq/g
10 μm
Edelstahl
100 Å
4,1 mm
PRP-X100
PRP-X100
PSDVB/Trimethylammonium
50 mm
4,1 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Anionenaustauschersäulen aus Edelstahl > Modus:Anionenaustausch; Länge:50mm; Partikelgröße:Gehäuse 10um