Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin is designed for the purification and isolation of mRNA from in vitro transcription (IVT) manufacturing processes.
1750.00 CHF - 15680.00 CHF
Spezifikation
Bindungsvermögen >2 mg mRNA per mL of resin
Matrix Cross-linked poly(styrene-divinylbenzene) POROS beads
Inhalt und Lagerung Store at 2°C to 8°C.
Versandbedingung Nasseis
Partikelgröße 50 μm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18456538
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A48605
10 mL
1750.00 CHF
10 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18446718
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A48606
25 mL
3675.00 CHF
25 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18446768
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A47382
50 mL
7675.00 CHF
50 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18416448
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A47383
250 mL
15680.00 CHF
250 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
>2 mg mRNA per mL of resin
Store at 2°C to 8°C.
50 μm
POROS™
Bulk Resin
Cross-linked poly(styrene-divinylbenzene) POROS beads
Nasseis
Flüssige Suspension
mRNA
Poly(dT) 25mer with proprietary linker
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin