Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq PCR Master Mix (2x)
Mit dieser verbessertenTaq DNA-Polymerase erhalten Sie eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Ausbeute in allen Standard-PCR-Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ K1081
138.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Die DreamTaq-DNA-Polymerase ist eine verbesserte, für alle Standard-PCR-Standardanwendungen optimierte Taq-Polymerase. Sorgt für eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Erträge im Vergleich mit der konventionellen Taq DNA-Polymerase. Für die DreamTaq DNA-Polymerase können Sie die gleichen Reaktionsbedingungen und die gleichen Zyklusbedingungen verwenden wie für herkömmliche Taq DNA-Polymerasen. Eine umfassende Optimierung der Reaktionsbedingungen ist nicht erforderlich. Die Lieferung erfolgt mit optimiertem DreamTaq-Puffer, der 20 mM MgCl2 enthält.
Beim DreamTaq PCR Master Mix (2X) handelt es sich um eine gebrauchsfertige Lösung mit DreamTaq DNA-Polymerase, optimiertem DreamTaq Puffer, MgCl2 und dNTPs. Dieser Master Mix spart Zeit und reduziert Kontaminationen, da für die PCR-Vorbereitung weniger Pipettierschritte benötigt werden. Der Master Mix bewahrt alle Vorteile der DreamTaq DNA-Polymerase. Er ermöglicht die robuste Amplifikation bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA.
Besondere Eigenschaften
- Direktes Laden des PCR-Produkts auf das Gel
- Hoher Ertrag und hohe Empfindlichkeit der PCR
- Amplifikation von langen Zielsequenzen bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA
- Stabile Amplifikation mit minimaler Optimierung
- Enthält modifizierte Nukleotide, aber kein dUTP
Anwendungen
- Routinemäßige PCR-Amplifikation von DNA-Fragmenten bis zu 6 kb
- Genotypisierung
- PCR mit hohem Durchsatz
Spezifikation
Enthält: • 4 x 1,25 ml DreamTaq Green PCR Master Mix (2x), einschließlich DreamTaq DNA Polymerase, 2x DreamTaq Green Puffer, dNTPs, und 4 mM MgCl2 • 4 x 1,25 ml nukleasefreies Wasser Bei -20 °C lagern. |
|
DreamTaq DNA-Polymerase | |
200 Reaktionen | |
Standard-PCR | |
1 X | |
200 Reaktionen | |
SuperMix oder Master Mix |
Niedrig | |
Standard | |
Dry Ice | |
2X | |
Nein | |
3'-A | |
Green |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Neues Angebot Jetzt sparen -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-07-04