Learn More
Applied Biosystems™ Pop-7™ Polymer, für 3:500/SeqStudio™ Flex
POP-7™ Polymer für den Genanalysator 3500/3500XL . Die POP-7™ Trennmatrix ist für kurze bis lange Lese-Sequenzierungen und Fragmentanalysen optimiert.
Brand:  Applied Biosystems™ A26073
71.40 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
71.40 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 15849876
  • 122.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Explore more special offers
Add to basket
Alert:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Includes: Der Beutel enthält 96 Proben des Polymers. Bewahren Sie den Beutel bei 2 bis 8 °C auf, bis er gebrauchsfertig ist. Beachten Sie das Verfallsdatum auf dem Etikett. Beachten Sie, dass abgelaufene Beutel nicht auf dem Gerät verwendet werden können.
Description
Mehr anzeigen
Specifications
Specifications
96 Proben
Lange Lese-Sequenzierung, kurze Lese-Sequenzierung, Fragmentanalyse (Vergällung)
POP-7™
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Certificates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2412112 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/01/2025 Catalog NumberA26073
Chargennummer2411111 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2024 Catalog NumberA26073
Chargennummer2410110 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog NumberA26073
Chargennummer2410109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberA26073
Chargennummer2408108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 Catalog NumberA26073
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Applied Biosystems™ Pop-7™ Polymer, für 3:500/SeqStudio™ Flex > 96 Proben; 3500 Genetischer Analysator, 3500xL Genetischer Analysator
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Nur für Forschungszwecke