Learn More
Applied Biosystems™ Kathodenpufferbehälter (CBC) Serie 3500
GREENER_CHOICE
Der CBC befindet sich in einem einsatzbereiten Einwegbehälter mit RFID-Etikett (Radio Frequency Identification).
Marke:  Applied Biosystems™ 4408256
Artikelnummer. 12070120
  • 377.00 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Kathodenpufferbehälter (CBC) enthält 1x Laufpuffer, um alle Elektrophorese-Anwendungen auf den genetischen Analysatoren der Applied Biosystems® 3500 Serie zu unterstützen.
Bestellinformation
4 pro Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält 4 Packungen mit Kathoden-Pufferbehältern. Den Kathodenpufferbehälter bei 2 bis 8 °C lagern, bis er einsatzbereit ist. Beachten Sie das Verfallsdatum auf dem Etikett.
Kathodenpufferbehälter
4 pack
3500xL Dx Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator
Nachhaltige Verpackung
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2504087 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2025 Catalog Number
Chargennummer2502076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2025 Catalog Number
Chargennummer2411047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog Number4408256
Chargennummer2411046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/01/2025 Catalog Number4408256
Chargennummer2410045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number4408256
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Kathodenpufferbehälter (CBC) Serie 3500 >