Learn More
Applied Biosystems™ 3500 Genanalysator, 8 Kapillar-Array, 50 cm
Ein Hochfrequenz-Identifikationstag ist in den Rahmen integriert, um kritische Durchlaufinformationen nachzuverfolgen, die dann auf der Software-Übersichtsseite gemeldet werden.
Marke:  Applied Biosystems™ 4404685
Artikelnummer. 15849836
  • 3170.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die intern unbeschichteten Kapillaren werden in vormontierten Sets von 8 Kapillaren pro Array geliefert, und zur einfachen Installation mit integriertem Rahmen.
Bestellinformation
Je
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8 Kapillar-Array
Dieses Array bei Umgebungstemperatur lagern. Weitere Informationen zur Lagerung des Kapillar-Arrays am und außerhalb des Geräts finden Sie im Benutzerhandbuch des Applied Biosystems 3500/3500xL Genanalysators.
3500 Genanalysator
125 min
1 array
50 cm
Proteinqualitätsanalyse, Fragmentanalyse, Sequenzierung
Raumtemperatur
3500 Genanalysator 8 Kapillar-Array
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerL517F65 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2018 Catalog Number4404685
ChargennummerL516H57 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2018 Catalog Number4404685
ChargennummerL517I62 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2018 Catalog Number4404685
ChargennummerL517H55 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2018 Catalog Number4404685
ChargennummerL517H60 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2018 Catalog Number4404685
Name des Produkts
Applied Biosystems™ 3500 Genanalysator, 8 Kapillar-Array, 50 cm > 50 Cm Kapillarlänge