Learn More
Applied Biosystems™ Sequenzierungsstandard BigDye™ Terminator v3.1 für 3500/SeqStudio™ Flex
Die in der Zubereitung enthaltene DNA wurde lyophilisiert, um die Stabilität zu maximieren. Die beiden in diesem Kit verwendeten hydrolytischen Enzyme Shrimp-Alkaline-Phosphatase und Exonuklease I, entfernen überschüssige dNTPs und Primer effektiv.
Marke:  Applied Biosystems™ 4404312
558.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24365" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16335322
  • 620.00 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Das Kit enthält vier DNA-Röhrchen einer bekannten Sequenz mit 1200 Basen, die mit BigDye® Terminator v3.1 hergestellt wurde. Jedes Röhrchen ist für eine Spektralkalibrierung/Leistungsprüfung und/oder eine Kontrollsequenzierung auf den Applied Biosystems Genanalysatoren der Serien 3500 und SeqStudio Flex konzipiert.
Beschreibung
Beschreibung
Das BigDye Terminator v3.1 Sequenzierungs-Standardkit enthält vier Röhrchen. Von diesen enthält jedes genug DNA einer bekannten Sequenz mit 1200 Basenpaaren, präpariert mit BigDye Terminator v3.1, zur Durchführung einer spektralen Kalibrierung/Leistungsprüfung und/oder eines Kontroll-Sequenzierungslaufs auf den Applied Biosystems Genanalysatoren der 3500 Serie und der SeqStudio Flex Serie. Die in der Präparation enthaltene DNA wurde lyophilisiert, um maximale Stabilität zu gewährleisten.
Bestellinformation
4 Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Das Kit enthält vier Röhrchen mit DNA einer bekannten Sequenz mit 1200 Basenpaaren, die mit BigDye Terminator v3.1 hergestellt wurde. Jedes Röhrchen ist für eine Spektralkalibrierung⁄Leistungsprüfung und⁄oder eine Kontrollsequenzierung auf den Applied Biosystems Genanalysatoren der Serie 3500 oder SeqStudio Flex konzipiert. Bei -15 bis -25 °C lagern.
Sequenzierung
BigDye™ Terminator, BigDye™
4 Röhrchen
3500 Serie Genanalysatoren, SeqStudio Flex Serie Genanalysatoren
ROX, TAMRA™, Rhodamin 110, Rhodamin 6G
Sequenzierungsstandards
Trockeneis
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2831743 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number4404312
Chargennummer2815473 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4404312
Chargennummer2809991 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4404312
Chargennummer2809995 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4404312
Chargennummer2789506 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4404312
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Sequenzierungsstandard BigDye™ Terminator v3.1 für 3500/SeqStudio™ Flex > 4 Röhrchen