Learn More
Applied Biosystems™ 3500xL Genetic Analyzer 24-Capillary Array, 50 cm
Zu verwenden für Anwendungen mit Fragmentanalyse und schneller Sequenzierung.
Marke:  Applied Biosystems™ 4404689
Artikelnummer. 15819722
  • 4235.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die intern unbeschichteten Kapillaren werden in vormontierten Sets von 24 Kapillaren pro Array geliefert, und zur einfachen Installation mit integriertem Rahmen.
Bestellinformation
Jeweils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fragmentanalyse
Dieses Array bei Umgebungstemperatur lagern. Weitere Informationen zur Lagerung des Kapillar-Arrays am und außerhalb des Geräts finden Sie im Benutzerhandbuch des Applied Biosystems 3500/3500xL Genanalysators.
Proteinqualitätsanalyse, Fragmentanalyse, Sequenzierung
50 cm (Kapillare)
1 array
Raumtemperatur
50 cm
24-Kapillararray, 50 cm-Kapillare, 125 Min. Laufzeit, intern unbeschichtete Kapillaren, Fragmentierungsanalyse, Proteinqualitätsanalyse, Sequenzierungsanwendungen, zur Verwendung mit 3500xL Genanalysator, Raumtemperatur
3500xL Genanalysator
DNA-Analysator 24-Kapillar-Array
125 min
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM519L67 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2020 Catalog Number4404689
ChargennummerM519G69 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2019 Catalog Number4404689
ChargennummerM519F77 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/10/2019 Catalog Number4404689
ChargennummerM519G55 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/10/2019 Catalog Number4404689
ChargennummerM517D26 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2019 Catalog Number4404689
Name des Produkts
Applied Biosystems™ 3500xL Genetic Analyzer 24-Capillary Array, 50 cm > 50 cm Kapillarlänge