Learn More
Applied Biosystems™ Hi-Di™ Formamid Artikelnummer.: 15829836
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Applied Biosystems™ Hi-Di™ Formamid
Artikelnummer. 15829836 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
5 mL, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15829836
Marke: Applied Biosystems™ 4401457
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Das kleinere Format (5 ml) minimiert die Anzahl der Einfrier-/Auftauzyklen im Vergleich zur größeren 25-ml-Flasche.
Hochdeionisertes (Hi-Di) Formamid dient zur Resuspendierung von Proben vor der elektrokinetischen Injektion bei Kapillar-Elektrophoresesystemen.
Bestellinformation
Jeweils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mL
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Hi-Di™
Summenformel CH3NO
MDL-Nummer MFCD00007941
InChI-Schlüssel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC=O
IUPAC-Name Formamid
Molekulargewicht (g/mol) 45.04
Manuals
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HI-DI FORMAMIDE 5ML
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Formamide
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Hi-Di™ Formamid >