Learn More
Fisherbrand™ 9-mm-Kunststofffläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung, flacher Boden
230.24 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Sind universell kompatibel mit nahezu allen Autosamplern und ermöglichen so die Rationalisierung anderer 1.5 ml-Fläschchen, wie zum Beispiel 11 mm-Fläschchen mit Bördelrand sowie Fläschchen mit 8-425- und 10-425-Gewindehals
- Fläschchen mit integriertem Mikro-Einsatz sind in Braunglas erhältlich
Spezifikation
Mikrofläschchen | |
11,6 mm | |
0,87 mL | |
Kurzgewinde | |
Innerer Zylinder | |
0,6 ml | |
32 mm | |
ND9 |
Transparent | |
Polypropylen | |
GC, HPLC | |
Polyethylen-Beutel | |
<80 μl | |
Flachboden | |
1000 | |
Nein |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9-mm-Kunststofffläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung, flacher Boden > PP, flacher Boden, innerer Zylinder, 0,7 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur