Learn More
Wheaton™ 240805 Vial Caps Size 24 mm Pack a 1000 St ück
Marke: Wheaton™ 240805
218.58 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
Metallfolie | |
Polypropylen | |
Schraube |
Weiß | |
Schraubverschlüsse für WHEATON Flüssigszintillationsfläschchen | |
24-400 |