Learn More
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Gitterregal – Edelstahloberfläche
Gestalten Sie Ihre Lagereinheiten entsprechend den Ansprüchen Ihres Labors. Das Metro Super Adjustable Super Erecta™-Gitterregal aus Edelstahl hat ein einzigartiges offenes Drahtdesign, das die freie Zirkulation von Luft ermöglicht und Staubansammlungen minimiert.
Marke:  Metro™ A1842NS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15986811
  • 429.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
Eine Packung nicht leitfähiger Keile (vier Paare).
Requires :
SiteSelect™ Pfosten (separat erhältlich).
Beschreibung
Beschreibung
  • Einlegeböden in1 in-Schritten mit patentierten Freigabewinkeln einstellbar
  • Die Freigabewinkel und die Keile bieten eine verbesserte Steifigkeit
  • Schnelle Montage ohne Werkzeug
  • Montierte Einheiten sind nicht leitfähig
  • Maximale Korrosionsbeständigkeit
  • Die porenfreie Oberfläche lässt sich leicht reinigen
  • In Kombination mit Super Erecta feststehenden und beweglichen Pfosten und Zubehör können individuelle Konfigurationen für Lagerung und Transport erstellt werden
  • Das patentierte Freigabewinkelsystem ermöglicht eine einfache Einstellung der Höhe
  • Positionieren Sie Ihre Regale individuell und sorgen Sie so für maximale Lagerungsdichte
Fassungsvermögen:
  • Einlegeböden mit einer Breite bis zu 48 in.; Tragfähigkeit von 800 lbs pro Einlegeboden (bei gleichmäßiger Verteilung)
  • Einlegeböden mit einer Breite über 48 in.; 600 lbs pro Einlegeboden (bei gleichmäßiger Verteilung)
Serviceleistungen
Ein Jahr
Spezifikation
Spezifikation
Wire Shelf
106,6 x 45,7 cm (42 x 18 Zoll)
Vier nicht leitende Muffen/Keile
106,6 cm
45,7 cm
Edelstahl
Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem
42 in.
18 in.
Name des Produkts
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Gitterregal – Edelstahloberfläche > 18 x 42 Zoll; Edelstahl