Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Kompakte Automatik-Büretten mit Kunststoffflasche
Schnell zu zerlegen und leicht zu reinigen. Alle Einzelkomponenten sind austauschbar.
Marke: BRAND™ 23820
161.81 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
25 ml | |
0.05 ml | |
PTFE | |
Automatische Bürette | |
DIN EN ISO 385, USP |
Borosilikatglas | |
1000Ml-PE-Flasche, PTFE-Absperrhahn | |
±0,03 mL | |
Klasse AS |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14