Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ APTS (3-aminopropyltriethoxysilane)
Beschichten Sie Glas- und Silika-Oberflächen, um primäre Amine hinzuzufügen, die verwendet werden können, um Proteine und andere Moleküle mit diesem Silylierungsreagenz zu vernetzen und zu immobilisieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 80370
176.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10300884
  • 221.00 CHF / 100 Gramm
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce APTS (3-Aminopropyltriethoxysilan) ist ein Silylierungsreagenz für die Beschichtung von Glas- und Silikaoberflächen zum Hinzufügen primärer Amine, die zur Vernetzung und Immobilisierung von Proteinen und anderen Molekülen verwendet werden können.
APTS (3-Aminopropyltriethoxysilan) ist ein Oberflächenbehandlungsreagenz zur chemischen Kupplung verschiedener Liganden an Glas- oder Silikaoberflächen, z. B. Glasobjektträger. 3-Aminopropyltriethoxysilan wird zuerst durch das Silan an Glas oder Silika gekuppelt. Anschließend werden Verbindungen von Interesse direkt an die neu hinzugefügten Aminogruppen gekuppelt oder es werden vor der Kupplung zusätzliche Chemikalien über die Aminofunktion aufgebracht.
Leistungsmerkmale:
  • Vernetzungsmittel wie BS3, EDC und Sulfo-SMCC dienen dazu, Proteine, Peptide, modifizierte DNA usw. an der behandelten Oberfläche zu immobilisieren
  • Nicht kovalentes Beschichten bestimmter Kunststoffoberflächen zum Erzeugen eines reaktiven Films
  • Chemisches Auftragen von Gewebeschnitten an Glasobjektträgern für die Immunhistochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mikroarray-Objektträgerbeschichtung
Glas (Silikondioxid)
Pierce™
Kurz
100 g
3-Aminopropyltriethoxysilan
Silan
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA385874 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number80370
ChargennummerZH385873 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2024 Catalog Number80370
ChargennummerZD384621 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/05/2024 Catalog Number80370
ChargennummerZA382213 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2024 Catalog Number80370
ChargennummerYI380864 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2023 Catalog Number80370
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ APTS (3-aminopropyltriethoxysilane) > 100g