Learn More
Christeyns™ Vertreiber von Airless-Poussoirs aus Edelstahl
Für Airless-Flasche
Marke: Christeyns™ 460310
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Conveniently dispense from your Airless bottle using this push dispenser
Spezifikation
Hand Sanitizer Dispenser | |
Bottles up to 6.25 in. dia. | |
Freestanding or Wall Mount | |
Front-loading with Opening |
Chrome | |
Stainless Steel | |
1 | |
1000 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Christeyns™ Vertreiber von Airless-Poussoirs aus Edelstahl > Airless Push Dispenser; Product Type: Hand Sanitizer Dispenser
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur