Learn More
BRAND™ Ersatz-Bürette-Spitze
Für kompakte und automatische Büretten
Marke:  BRAND™ 11512
7.45 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10502423
  • 7.65 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Klarglas vom Typ Boro 3.3
  • Für die Verwendung mit kompakten Büretten und kompakten automatischen Büretten
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Klar
    Kompakte automatische Büretten, kompakte Büretten
    1
    Bürettenspitze
    50 ml
    Borosilikatglas 3.3
    50 ml
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Name des Produkts
    BRAND™ Ersatz-Bürette-Spitze > Fassungsvermögen (metrisch) 50 ml