Learn More
Brady™ Warnschilder für den Transport gefährlicher Güter, Polyesterlaminierung
Marke: Brady™ 257518
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Glanz | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
100 mm | |
100 mm | |
Diamantförmig | |
Transportschild |
ADR 6.1-100*100-B7541 | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Giftige und schädliche Substanzen 6.1 | |
Schwarz auf Weiß |