Learn More
Eppendorf™ Mikrotiterplatten mit Recovermax™ Well Design aus PP (Polypropylen)
Eppendorf™ Mikrotiterplatten schaffen eine neue Dimension der Transparenz. Eppendorf Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit Recovermax™ Well Design liefern die optimale Lösung für Ihre Anwendungen. Die Platten im robusten Design ermöglichen ein hochpräzises und zuverlässiges Pipettieren, Prüfen und Rückgewinnen von Proben.
Marke: Eppendorf™ 0030602307
313.99 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Einzigartiges, transparentes Polypropylen (PP) für bessere Sicht auf die Proben
- OptiTrack™ Matrix: um bis zu 30 % schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierungsfehler durch alphanumerische Markierung mit hohem Kontrast
- RecoverMax™ Well-Design: Optimierte Geometrie der Wells für minimales Rückhaltevolumen und ausgezeichnete Mischeigenschaften
- Erhöhte Well-Ränder und glatte Oberfläche für zuverlässiges Schließen, selbst durch Hitzeversieglung
- Außergewöhnliche Stabilität bei der Zentrifugation bis 6,000 × g
- Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Belastungen und extreme Temperaturen durch Polypropylen Hergestellt ohne Gleitadditive, Plastifizierer und Biozide, keinerlei negative Auswirkungen auf Bioassays
- Garantierte Funktionalität von –86 bis 100 °C
- Autoklavierbar (121 °C, 20 min)
Spezifikation
Standard | |
Weiß, Mit durchsichtigem Boden | |
96 | |
Konischer Boden (V-Well) | |
80/Packung | |
-86°bis +100 °C |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
Steril | |
6,000 xg | |
Erhaben |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen