Learn More
Brady™ ISO 7010-Zeichen – Achtung: heiße Oberfläche
Vermeiden kostspieliger Unfälle mit Sicherheitsschildern gemäß ISO 7010 für optimale Wirkung und Erkennbarkeit.
Marke:  Brady™ 828839
6.19 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15664737
  • 6.90 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Polypropylen
Innen und Außen
1.501 mm
-40 °C bis 120 °C
Global
PIC W017-Tri 100-PP-CRD/1
Je 1
87 mm
100 mm
Dreieckig
Schwarz auf gelb
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ ISO 7010-Zeichen – Achtung: heiße Oberfläche > B x H: 100 x 87 mm