Learn More
Sonics Materials™ ULTRASCHALL-DESINTEGRATOR VCX130
Ideale Ultraschallprozessoren für Anwendungen mit kleinem und mittlerem Volumen. Sonics Materials™ Ultrasonic Processor VCX130-220 V kann eine breite Palette an organischen und anorganischen Materialien von 150 μl bis 150 ml sicher verarbeiten.
Marke:  Sonics Materials™ VCX-130-220
Artikelnummer. 11773729
  • 3510.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zu den typischen Anwendungen gehören die Biotechnologie und die pharmazeutische Verarbeitung, einschließlich Mischen, Dispersion und Probenvorbereitung
  • Energiemonitor
  • Digitales Wattmeter
  • 10-Stunden-Timer
  • 1-59 zweiter unabhängiger Ein-/Aus-Pulsgeber
  • Anzeige für die verstrichene Zeit
  • Variable Steuerung der Ausgangsleistung
Spezifikation
Spezifikation
Ultraschallprozessor 130 W
Verarbeitung von Proben mit kleinen bis mittleren Volumina von 150 μl bis 0150 ml.
138 mm
Titan-Sonde, Werkzeugsatz und Bedienungsanleitung.
6 mm (Spitze)
220 V
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Sonics Materials™ ULTRASCHALL-DESINTEGRATOR VCX130 > Ultraschallprozessor 130 W