Learn More
Stomacher™ 400 Circulator Lab Blender
A laboratory blender for easy and effective sample preparation, while delivering reliable and consistent results.
Marke: Stomacher™ 0400/001/EU/W
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Suitable for volume sample sizes from 80 to 400mL
- Programmable process times and paddle speeds for consistent results
- Easy to use – simple to set up, programmable operation with digital control panel
- Easy to clean
- Durable and reliable, designed for constant use
Spezifikation
240 V | |
140 W | |
Power cable, quick start guide, satchet of BA6141 Standard, and circulator Stomacher bags |
330 x 355 x 300 mm | |
80 bis 400 ml | |
Window version, 240 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Stomacher™ 400 Circulator Lab Blender > Model: Window version, 240 V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur