Learn More
Fritsch™ Analysette 3, Vibrations-Siebmaschine, Modell PRO, für 100-240 V/1, 50-60 Hz
Leistungsstarker vibrierender Siebschüttler mit allem, was für die schnelle Bestimmung der quantitativen Partikelgrößenverteilung erforderlich ist. Der Fritsch™ Analysette 3 Model Pro vibrierender Siebschüttler verfügt über einen elektromagnetischen Antrieb, der den Siebstapel oszilliert.
Marke: Fritsch™ 03.7020.00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideale Lösung zum Sieben von Probenmengen bis 2 kg und einem Messbereich von 5μm bis 63 mm.
- Perfekt geeignet für die Qualitätskontrolle von ein- und ausgehenden Produkten.
- Anwenderfreundlich, geräuscharm, robust und langlebig.
Spezifikation
100/240 V, 50/60Hz, 50W | |
50 W | |
37 x 40 x 20 cm | |
10 x 50 mm Durchmesser/16 x 25 mm Durchmesser |
100/240 V | |
50 bis 60 Hz | |
22 kg | |
5 μm bis 63 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fritsch™ Analysette 3, Vibrations-Siebmaschine, Modell PRO, für 100-240 V/1, 50-60 Hz > Partikelgröße: 5 μm bis 63 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur