Learn More
Hirschmann™ Helle linierte Zählkammern
Einschließlich 2 Hämozytometer-Glasabdeckungen.
Marke: Hirschmann™ 8100203
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Doppelnetzskalierung
- Helle Fütterung
- Mit Chargennummer auf der Verpackung
- Gekennzeichnet mit: verwendbar bis, CE gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
Zählkammer, Neubauer | |
0.1 mm | |
CE gemäß IVD 98/79 EG | |
2 Hämozytometer-Glasabdeckungen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Helle linierte Zählkammern > Typ: Neubauer
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur