Learn More
Fisherbrand™ Schallschutzgehäuse für Sonic Dismembratoren Modelle 505/705
Reduziert deutlich den Geräuschpegel von Ultraschallhomogenisatoren
Marke:  Fisherbrand™ FB432B2
Artikelnummer. 15351211
  • 1679.60 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieser Fisher Scientific™ Schallschutz ist für die Modelle 505/705 des Ultraschall-Homogenisators vorgesehen. Reduziert das Rauschen von Ultraschall-Homogenisatoren erheblich.
  • Schalldämmendes Gehäuse inkl. Stativ und Klemme
  • Für die Verwendung mit 505/705 Ultraschall-Homogenisatoren
  • An beiden Seiten des Gehäuses befinden sich zwei Anschlüsse für Kühlmittelschläuche oder einen Temperaturfühler
  • Innenwände mit wasserfestem Akustikschaum ausgekleidet
  • Die Tür hat ein Fenster, so dass Experimente visuell überwacht werden können
  • Abmessungen: T x B x H: 13 x 13.5 x 30.5 in. (33 x 34.3 x 77.5 cm)
Spezifikation
Spezifikation
Schallschutzgehäuse
77,5 cm
33 mm
34,3 cm
Ultraschall-Homogenisator Modell 505 und 705
30.5 Zoll
13 in.
13,5 in.
Ideal zur Schallreduktion
Innenliegender Stützstab und Befestigungssystem für den Konverter
Name des Produkts
Fisherbrand™ Schallschutzgehäuse für Sonic Dismembratoren Modelle 505/705 > Schallschutzgehäuse für Sonic Dismembratoren Modelle 505/705