Learn More
Platin-Iridiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, hart, Thermo Scientific Chemicals
Pt:Ir; 85:15 wt%
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 010055.BS
195.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11306767
  • 201.00 CHF / 10 Zentimeter
Verfügbar ab: 12-06-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Platinum Iridium wire
Pt:Ir; 85:15 wt%
in Schrumpffolie verpackt
10 cm
MFCD02091683
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerI25S040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010055.BW,010055.BS
ChargennummerI05M20 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010055.BW,010055.BS
ChargennummerF19U010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number010055.BW,010055.BS
ChargennummerW30C003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number010055.BW,010055.BS
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Platin-Iridiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, hart, Thermo Scientific Chemicals > 10 cm