Learn More
Platin-Iridiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, hart, Thermo Scientific Chemicals
Pt:Ir; 85:15 wt%
206.00 CHF - 753.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Platinum Iridium wire |
---|---|
Summenformel | Pt:Ir; 85:15 wt% |
MDL-Nummer | MFCD02091683 |
Verpackung | in Schrumpffolie verpackt |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11306767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010055.BS |
10 cm |
206.00 CHF
10 Zentimeter |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11316767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010055.BW |
50 cm |
753.00 CHF
50 Zentimeter |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Platinum Iridium wire | |
Pt:Ir; 85:15 wt% | |
MFCD02091683 | |
in Schrumpffolie verpackt |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen