Learn More
BRAND™ Trichter aus Polypropylen mit glatter Innenfläche
Eine ausgezeichnete Wahl mit hoher Temperaturbeständigkeit für allgemeine Laboranwendungen.
Marke:  BRAND™ 147025
31.35 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11853910
  • 34.24 CHF / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Erhältlich in verschiedenen Mengen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
Polypropylen
Autoklavierbar
12/Pckg.
13 mm
77 mm Schaft
77 mm
Befüllungstrichter
Name des Produkts
BRAND™ Trichter aus Polypropylen mit glatter Innenfläche > Schaftlänge: 77 mm