Learn More
Azlon™ Pulvertrichter aus Polypropylen
Aus langlebigem, leichten Polypropylen. Der Azlon™ Pulvertrichter aus Polypropylen besticht durch einen Parallelschaft, welcher ein Überbrücken von Pulver vermindert und so für einen besseren Durchfluss sorgt. Die beiden größten Ausführungen sind oben mit vertikalen Seiten ausgestattet, um ein Verschütten zu verhindern.
Marke:  Azlon FWC206
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12054638
  • 46.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Beschreibung
Aus langlebigem, leichtem Polypropylen.Der Azlon™ Pulvertrichter aus Polypropylen verfügt über Parallelschaft, welcher ein Überbrücken von Pulver vermindert und so für einen besseren Durchfluss sorgt.Die beiden größten Ausführungen sind oben mit vertikalen Seiten ausgestattet, um ein Verschütten zu verhindern.
  • Leichtgewichtiger Pulvertrichter aus Polypropylen
  • Bruchsicher im normalen Gebrauch
  • Parallelschaft minimiert „Überbrückung“ von Pulver für verbesserten Durchfluss
  • Oberteile mit vertikalen Seiten bei den zwei größten Modellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
Polypropylen
Autoklavierbar
26 mm
90 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Pulvertrichter aus Polypropylen > Höhe:90mm