Learn More
Invitrogen™ EVOS™ 20x Objektiv, Fluorit, LWD, Phasenkontrast, 0,45 NA/6,12 WD
Dieses Fluoritobjektiv ist ideal für Fluoreszenz- und anspruchsvolle Durchlichtanwendungen
Marke:  Invitrogen™ AMEP4982
2294.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16259590
  • 2925.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Objektivlinse
EVOS™ M5000, EVOS™ M7000, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ XL Core Bildgebungssystem, EVOS™ FL Color Bildgebungssystem, EVOS™ FL Auto Bildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem
20 X Fluorit, PH, LWD, 0,45 NA/6,12 WD
1 objective
EVOS
Gefäße, Objektträger, Zellkulturschalen, Kolben, Mikrotiterwellplatten
20X
Raumtemperatur
Name des Produkts
Invitrogen™ EVOS™ 20x Objektiv, Fluorit, LWD, Phasenkontrast, 0,45 NA/6,12 WD > Produkttyp: 20 X Fluorit, Phasenkontrast, LWD, 0,45 NA/6,12 WD