Learn More
BRAND™ Trichter aus PP mit Innenrillen
Durch die Außenflügel kann während der Filtration Luft entweichen.
Marke: BRAND™ 148235
9.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen für gute chemische Beständigkeit
- Für schnelle Filtration
- Abgewinkelt um 60°
Spezifikation
100 mm | |
PP (Polypropylen) | |
Durchscheinend | |
82 mm | |
Trichter |
11 mm | |
60° | |
Schnelle Filtration | |
1/Pckg. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Trichter aus PP mit Innenrillen > Trichterdurchmesser von 100 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur